Tisk…
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32508-1G PC32508-250MG
APOSPC32508-1GEA 2820 CZK
APOSPC32508-1G APOSPC32508-250MG
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313379
CAS číslo: 260046-96-6