Tisk…
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32476-1G PC32476-250MG
APOSPC32476-1GEA 2820 CZK
APOSPC32476-1G APOSPC32476-250MG
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Vzorec: C₁₅H₁₂F₃NO
MW: 279.257 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998151
CAS číslo: 259251-79-1