Tisk…
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3241-1G PC3241-5G
APOSPC3241-1GEA 6910 CZK
APOSPC3241-1G APOSPC3241-5G
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate 99+%
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate
Nonionic surfactant
Vzorec: C₂₄H₁₆BF₄·Na·xH₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02183482
CAS číslo: 385812-51-1