Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thien-2ylmethanol
PC32363-1G PC32363-250MG
APOSPC32363-1GEA 8270 CZK
APOSPC32363-1G APOSPC32363-250MG
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Vzorec: C₁₂H₉F₃OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934530
CAS číslo: 256488-46-7