Tisk…
Ethyl trifluoroacetyldibromoacetate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3235-1G PC3235-25G PC3235-5G
APOSPC3235-1GEA 1950 CZK
APOSPC3235-1G APOSPC3235-25G APOSPC3235-5G
Ethyl trifluoroacetyldibromoacetate 96%
Ethyl trifluoroacetyldibromoacetate
Vzorec: C₆H₅Br₂F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784253
CAS číslo: 382-40-1