Tisk…
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32331-1G PC32331-250MG PC32331-5G
APOSPC32331-1GEA 2820 CZK
APOSPC32331-1G APOSPC32331-250MG APOSPC32331-5G
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₉F₃O₂S
Bod varu: 120…122 °C (2 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00110251
CAS číslo: 237385-98-7