Tisk…
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3226-1G PC3226-250MG
APOSPC3226-1GEA 6250 CZK
APOSPC3226-1G APOSPC3226-250MG
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Vzorec: C₁₈H₁₁F₅N₂O₂
MW: 382.284 g/mol
Bod tání: 85.5…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09879978
CAS číslo: 941717-00-6