Tisk…
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3207-10G PC3207-1G PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA 20400 CZK
APOSPC3207-10G APOSPC3207-1G APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₁₀FN
Bod varu: 72…74 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203991
CAS číslo: 2707-64-4