Tisk…
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-2-(2,3-difluorophenyl)ethanoic acid, Amino(2,3-difluorophenyl)acetic acid
PC3203-1G PC3203-5G
APOSPC3203-1GEA 2070 CZK
APOSPC3203-1G APOSPC3203-5G
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660156
CAS číslo: 237424-16-7