Tisk…
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31984-1G PC31984-5G
APOSPC31984-1GEA 4240 CZK
APOSPC31984-1G APOSPC31984-5G
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₉ClF₃N₃
Bod varu: 96 °C (0,3 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099696
CAS číslo: 219478-19-0