Tisk…
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31961-1G PC31961-250MG
APOSPC31961-1GEA 17200 CZK
APOSPC31961-1G APOSPC31961-250MG
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Vzorec: C₉H₉BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00124372
CAS číslo: 7661-09-8