[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC31886-1G
PC31886-250MG
APOSPC31886-1GEA
4170
CZK
APOSPC31886-1G
APOSPC31886-250MG
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec:
C₁₁H₁₁FN₂O Bod tání: 120…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03644148 CAS číslo: 465514-37-8 |