Tisk…
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC31871-1G PC31871-250MG
APOSPC31871-1GEA 2900 CZK
APOSPC31871-1G APOSPC31871-250MG
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₃F₂NO₃S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570573
CAS číslo: 680211-96-5