Tisk…
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene-6-carboxylate, 4-Chloro-6-(ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC31857-1G PC31857-250MG
APOSPC31857-1GEA 10910 CZK
APOSPC31857-1G APOSPC31857-250MG
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃NO₂
MW: 303,664 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277503
CAS číslo: 680211-86-3