Tisk…
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31854-250MG PC31854-1G PC31854-5G
APOSPC31854-250MGEA 787 CZK
APOSPC31854-250MG APOSPC31854-1G APOSPC31854-5G
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄BrClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174293
CAS číslo: 655235-61-3