Tisk…
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC31812-1G PC31812-5G
APOSPC31812-1GEA 3230 CZK
APOSPC31812-1G APOSPC31812-5G
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇F₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02089760
CAS číslo: 650615-64-8