Tisk…
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31766-1G PC31766-250MG
APOSPC31766-1GEA 7280 CZK
APOSPC31766-1G APOSPC31766-250MG
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Vzorec: C₃₀H₂₄N·BF₄
Bod tání: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00960867
CAS číslo: 66310-10-9