Tisk…
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3157-1G PC3157-500MG
APOSPC3157-1GEA 19810 CZK
APOSPC3157-1G APOSPC3157-500MG
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056193
CAS číslo: 893612-64-1
UN: 3261
ADR: 8,III