3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3152-1G
PC3152-500MG
APOSPC3152-1GEA
6720
CZK
APOSPC3152-1G
APOSPC3152-500MG
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Vzorec:
C₁₁H₈FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08056192 CAS číslo: 198126-03-3 |