Tisk…
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31505-1G PC31505-250MG PC31505-5G
APOSPC31505-1GEA 4570 CZK
APOSPC31505-1G APOSPC31505-250MG APOSPC31505-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₁ClFNS
MW: 267,75 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052213
CAS číslo: 646989-63-1