Tisk…
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC31482-1G PC31482-250MG
APOSPC31482-1GEA 2820 CZK
APOSPC31482-1G APOSPC31482-250MG
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119596
CAS číslo: 634187-71-6