Tisk…
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31432-1G PC31432-250MG
APOSPC31432-1GEA 3740 CZK
APOSPC31432-1G APOSPC31432-250MG
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Vzorec: C₉H₉FO₃
Bod tání: 73…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677744
CAS číslo: 306934-89-4