Tisk…
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31430-1G PC31430-5G PC31430-10G
APOSPC31430-1GEA 1660 CZK
APOSPC31430-1G APOSPC31430-5G APOSPC31430-10G
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₇FO₃
Bod tání: 116…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677682
CAS číslo: 306934-87-2