Tisk…
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3143-1G PC3143-250MG PC3143-5G
APOSPC3143-1GEA 4770 CZK
APOSPC3143-1G APOSPC3143-250MG APOSPC3143-5G
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Bod varu: 63…67 °C (4,2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06761860
CAS číslo: 444643-09-8