Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Isocyanato-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
PC31425-1G PC31425-250MG PC31425-5G
APOSPC31425-1GEA 10580 CZK
APOSPC31425-1G APOSPC31425-250MG APOSPC31425-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,107 g/mol
Bod varu: 60 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02677717
CAS číslo: 306935-03-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III