Tisk…
Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Ethoxycarbonyl)cyclopent-1-en-1-yl triflate, 2-(Ethoxycarbonyl)cyclopent-1-en-1-yl trifluoromethanesulphonate
PC31418-1G PC31418-250MG PC31418-5G
APOSPC31418-1GEA 5390 CZK
APOSPC31418-1G APOSPC31418-250MG APOSPC31418-5G
Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁F₃O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209586
CAS číslo: 122539-74-6