Tisk…
2-Fluoropyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3138-1G PC3138-5G
APOSPC3138-1GEA 5960 CZK
APOSPC3138-1G APOSPC3138-5G
2-Fluoropyrimidine 97%
2-Fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₃FN₂
Bod varu: 75 °C (20 mm Hg)
Bod tání: 17…25 °C
Hustota: 1,5623 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059530
CAS číslo: 31575-35-6