Tisk…
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31351-1G PC31351-250MG
APOSPC31351-1GEA 1120 CZK
APOSPC31351-1G APOSPC31351-250MG
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀BrFO₂
MW: 261.088 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204082
CAS číslo: 712-52-7