Tisk…

7H-Perfluoroheptanoic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC3131-100G PC3131-25G
APOSPC3131-100GEA 2900 CZK
APOSPC3131-100G APOSPC3131-25G
7H-Perfluoroheptanoic acid 97%
7H-Perfluoroheptanoic acid
Vzorec: C₇H₂F₁₂O₂
Bod varu: 175 °C (42 mm Hg)
Bod tání: 34 °C
Hustota: 1,792 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054694
CAS číslo: 1546-95-8
EINECS: 216-283-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR