Tisk…
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC31301-1G PC31301-250MG PC31301-500MG PC31301-2.5G
APOSPC31301-1GEA 3940 CZK
APOSPC31301-1G APOSPC31301-250MG APOSPC31301-500MG APOSPC31301-2.5G
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
Vzorec: C₉H₈FNO₅
MW: 229.162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00117826
CAS číslo: 116355-65-8