Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC3124-1G PC3124-5G PC3124-25G PC3124-100G
APOSPC3124-1GEA 2480 CZK
APOSPC3124-1G APOSPC3124-5G APOSPC3124-25G APOSPC3124-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271.031 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973759
CAS číslo: 200956-14-5