Tisk…
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC31160-100MG PC31160-1G PC31160-250MG
APOSPC31160-100MGEA 1540 CZK
APOSPC31160-100MG APOSPC31160-1G APOSPC31160-250MG
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O
MW: 218.176 g/mol
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018052
CAS číslo: 97051-69-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III