Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3114K-1G PC3114K-5G
APOSPC3114K-1GEA 3310 CZK
APOSPC3114K-1G APOSPC3114K-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₉F₆NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061306
CAS číslo: 237076-67-4