Tisk…
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)ethenylamine, N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)vinylamine
PC31140-1G PC31140-5G
APOSPC31140-1GEA 4630 CZK
APOSPC31140-1G APOSPC31140-5G
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Vzorec: C₆H₈F₃NO
MW: 167,129 g/mol
Bod tání: 56…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00764476
CAS číslo: 142503-25-1