Tisk…
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC31134-1G PC31134-250MG
APOSPC31134-1GEA 5290 CZK
APOSPC31134-1G APOSPC31134-250MG
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O₂
MW: 258,197 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312037
CAS číslo: 445-71-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III