Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Ethoxycarbonyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC31131-1G
PC31131-5G
PC31131-10G
APOSPC31131-1GEA
2480
CZK
APOSPC31131-1G
APOSPC31131-5G
APOSPC31131-10G
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219.161 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01311989 CAS číslo: 205582-88-3 |