Tisk…
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31080-1G PC31080-250MG
APOSPC31080-1GEA 2240 CZK
APOSPC31080-1G APOSPC31080-250MG
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066750
CAS číslo: 2379918-41-7