Tisk…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC30856-1G PC30856-250MG
APOSPC30856-1GEA 8270 CZK
APOSPC30856-1G APOSPC30856-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄F₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28790983
CAS číslo: 1806353-36-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III