Tisk…
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3053-1G PC3053-250MG PC3053-5G
APOSPC3053-1GEA 11680 CZK
APOSPC3053-1G APOSPC3053-250MG APOSPC3053-5G
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆O₃
Bod tání: 90…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042271
CAS číslo: 76784-40-2