Tisk…

6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC305017-1G PC305017-250MG PC305017-5G
APOSPC305017-1GEA 7440 CZK
APOSPC305017-1G APOSPC305017-250MG APOSPC305017-5G
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
MW: 219,996 g/mol
Bod tání: 191…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036153
CAS číslo: 38186-87-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR