Tisk…
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC305016-250MG PC305016-1G
APOSPC305016-250MGEA 3150 CZK
APOSPC305016-250MG APOSPC305016-1G
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036154
CAS číslo: 29241-63-2