Tisk…
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC305012-1G PC305012-250MG
APOSPC305012-1GEA 17300 CZK
APOSPC305012-1G APOSPC305012-250MG
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Vzorec: C₅H₈F₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189488
CAS číslo: 1196152-51-8