Tisk…
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC305011-1G PC305011-250MG PC305011-100MG
APOSPC305011-1GEA 16870 CZK
APOSPC305011-1G APOSPC305011-250MG APOSPC305011-100MG
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃N
Bod tání: 46…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20441525
CAS číslo: 57631-04-6