Tisk…
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC305002-500MG PC305002-50MG
APOSPC305002-500MGEA 31680 CZK
APOSPC305002-500MG APOSPC305002-50MG
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₇F₃N₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103316
CAS číslo: 928779-95-7