Tisk…
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3038-25G PC3038-5G
APOSPC3038-25GEA 20300 CZK
APOSPC3038-25G APOSPC3038-5G
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether
Vzorec: C₆H₄F₁₀O
Bod varu: 105,9 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00476471
CAS číslo: 65064-78-0