Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-α-methylstyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303614-1G PC303614-250MG PC303614-5G
APOSPC303614-1GEA 14880 CZK
APOSPC303614-1G APOSPC303614-250MG APOSPC303614-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-α-methylstyrene 95%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-α-methylstyrene
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 2514942-04-0