Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303613-1G PC303613-250MG
APOSPC303613-1GEA 14550 CZK
APOSPC303613-1G APOSPC303613-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₃
MW: 258.554 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32689357
CAS číslo: 2385608-20-6