Tisk…
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303612-10G PC303612-1G PC303612-5G
APOSPC303612-10GEA 70750 CZK
APOSPC303612-10G APOSPC303612-1G APOSPC303612-5G
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline
Vzorec: C₆H₅BrF₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28385432
CAS číslo: 1211537-51-7