Tisk…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303609-1G PC303609-5G
APOSPC303609-1GEA 12240 CZK
APOSPC303609-1G APOSPC303609-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28746059
CAS číslo: 1219948-33-0