3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303608-1G
PC303608-5G
APOSPC303608-1GEA
10910
CZK
APOSPC303608-1G
APOSPC303608-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₅BrF₃N MW: 264,042 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32640181 CAS číslo: 2383004-77-9 |